Stampa…
Panni per camere bianche, B'Wipes, serie 1000
Fornitore: VWR Collection
115-1804EA 21.4 EUR
115-1804 115-1803 115-1825
Panni per camere bianche, B'Wipes, serie 1000
Panni Panni per camera bianca Secco
Panno assorbente in tessuto non tessuto per l'uso in camere bianche ISO 6.
  • Panno in tessuto non tessuto, in materiale interlacciato ad acqua, 55% cellulosa e 45% poliestere (68 g/m²)
  • Capacità assorbente elevata, resistente e durevole
  • Ottimo con IPA e altri solventi
  • Ideale per il controllo delle fuoriuscite accidentali e l'uso per pulizia generica