Blu idrossinaftolo Indicatore per la determinazione dei metalli, Fluka™
Fornitore: Honeywell Chemicals
Synonyms:
1-(2-Hydroxy-4-sulpho-1-naphthylazo)-2-naphthol-3,6-disulphonic acid trisodium salt
Formula:
C₂₀H₁₁N₂Na₃O₁₁S₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00036393 CAS Number: 63451-35-4 EINECS: 264-197-7 |
Identity (LC-MS) | complying |
Absorption maximum | 640 - 650 nm |
Absorbtion (1%/1cm) | Min. 325 |
Suitability for Complexometry | complying |