Stampa…
Calcio nitrato tetraidrato 99.0-103.0% ACS per analisi
Fornitore: PanReac AppliChem
Attenzione
131231.0416 131231.1211
APPC131231.0416EA 609 EUR
APPC131231.0416 APPC131231.1211
Calcio nitrato tetraidrato 99.0-103.0% ACS per analisi
Calcio nitrato tetraidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Peso molecolare: 236,15 g/mol
Punto di fusione: ∼42 °C
Densità: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00149604
CAS Number: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Visualizza i codici
Solubility in water 2,660 g/l at 20 °C
Thermal decomposition >130 °C
pH of 5% solution 5,0 - 7,0
Assay (Compl.) 99,0 - 103,0 %
Acidity(as HNO₃) 0,05%
Insoluble matter in H₂O 0,005%
Chloride (Cl) 0,005%
Ammonium (NH₄) 0,005%
Sulfate (SO₄) 0,002%
Nitrite (NO₂) 0,001%
Heavy Metals (ICP-OES) 0,0005%