Stampa…
Test kit, fotometrico, TOC, test in cuvetta LCK
Fornitore: Hach
LCK380 LCK381 LCK385 LCK386 LCK387
705-3024EA 341 EUR
705-3024 705-3025 705-3021 705-3022 705-3023
Test kit, fotometrico, TOC, test in cuvetta LCK
Kit per analisi ambientali
Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. Ufficialmente approvati per i limiti consentiti. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.
  • Risultati precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
  • Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
  • Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Storage conditions: 15 - 25 °C
Certificazioni: DIN 38409-H3