Stampa…
Test kit, fotometrico, Tensioattivi, non ionici, test in cuvetta LCK
Fornitore: Hach
LCK333 LCK334 LCK433
705-3070EA 230 EUR
705-3070 705-3071 HACHLCK433
Test kit, fotometrico, Tensioattivi, non ionici, test in cuvetta LCK
Kit per analisi ambientali
Reagenti predosati per la massima sicurezza. Facile da utilizzare, per valutazione fotometrica, in una scatola completa di tutti i reagenti necessari. A basso impatto ambientale grazie alla quantità ridotta di prodotti chimici.
  • Risultati precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
  • Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
  • Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 15 - 25 °C