Stampa…
Test kit, fotometrico, Fenoli, test in cuvetta LCK
Fornitore: Hach
LCK345 LCK346
705-3057EA 139 EUR
705-3057 705-3058
Test kit, fotometrico, Fenoli, test in cuvetta LCK
Kit per analisi ambientali
Pronti all'uso, massima sicurezza garantita, semplici da maneggiare, sistema di valutazione fotometrica e a basso impatto ambientale
  • Risultati precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
  • Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
  • Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 2 - 8 °C (conservare in luogo fresco)
Certificazioni: LCK346 according to standard ISO 6439-1990, DIN 38409 H16.