Stampa…
Test kit, fotometrico, Azoto totale (Laton), test in cuvetta LCK
Fornitore: Hach
LCK338 LCK238 LCK138
705-3014EA 207 EUR
705-3014 705-3013 705-3012
Test kit, fotometrico, Azoto totale (Laton), test in cuvetta LCK
Kit per analisi ambientali
Reagenti predosati per la massima sicurezza.
  • Risultati precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
  • Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
  • Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 15 - 25 °C
Certificazioni: EN ISO 11905-1