Stampa…
Test kit, fotometrico, Nitrito, test in cuvetta LCK
Fornitore: Hach
LCK341 LCK342
705-3054EA 144 EUR
705-3054 705-3055
Test kit, fotometrico, Nitrito, test in cuvetta LCK
Kit per analisi ambientali
Reagenti predosati per la massima sicurezza.
  • Risultati precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
  • Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
  • Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 15 - 25 °C
Certificazioni: EN ISO 26777, DIN 38405 D10