Stampa…
Test kit, fotometrico, Formaldeide, test in cuvetta LCK
Fornitore: Hach
LCK325 LCK425
705-3047EA 133 EUR
705-3047 HACHLCK425
Test kit, fotometrico, Formaldeide, test in cuvetta LCK
Kit per analisi ambientali
Reagenti predosati per la massima sicurezza.
  • Risultati precisi e affidabili
  • Massima sicurezza per gli utenti grazie al sistema chiuso e alla quantità ridotta di reagenti
  • Dosaggio dei reagenti pratico e senza errori
  • Etichetta con codice a barre per riconoscimento automatico nel fotometro
  • Differenziazione tra i test e i range di misura tramite codifica a colori
Temperatura di stoccaggio: 15 - 25 °C
Certificazioni: LCK 425 according to standard ISO12460.