Stampa…
Ipoclorito di sodio ≥10% available chlorine, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms: Sodio ipoclorito
2880-48EA 0 EUR
2880-48 2880-41
Ipoclorito di sodio ≥10% available chlorine, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ipoclorito di sodio
Formula: ClNaO
Peso molecolare: 74.44 g/mol
Punto di fusione: -6
MDL Number: MFCD00011120
CAS Number: 7681-52-9
UN: 3212
ADR: 5.1 II
Merck Index: 13,08702
Visualizza i codici
Available Chlorine min. 10 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Phosphate (as PO4) max. 0.0005 %