Stampa…
Sodio idrossido 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
7066-33EA 30.19 EUR
7066-33 7066-36 7066-38
Sodio idrossido 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodio idrossido
Formula: NaOH
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II