Stampa…
Sodio cloruro Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
P135-33EA 81.63 EUR
P135-33 P135-38
Sodio cloruro Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Sodio cloruro
Formula: NaCl
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5