Sodio acetato, anidro ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms:
Acetic acid sodium salt
3470-01EA
206.38
EUR
3470-01
3470-07
3470-R
3470-05
Sodio acetato, anidro ≥99.0%, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Sodio acetato
- Lot analysis on label
Formula:
H₃CCOONa Peso molecolare: 82.03 g/mol Punto di ebollizione: 881.4 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 324 °C Densità: 1.53 g/cm³ Flash Pt: >250 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00012459 CAS Number: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 REACH: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | ≥99.0% |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | ≤0.01% |
ACS - Assay (CH₃COONa) | ≥99.0 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Loss on Drying at 120°C | ≤1.0 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.2 |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.003 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |