Stampa…
Sodio acetato, anidro ≥99.0%, white powder, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Synonyms: Acetic acid sodium salt
Management of Change (MOC) category = NI
7372-20EA 0 EUR
7372-20 7372-24
Sodio acetato, anidro ≥99.0%, white powder, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sodio acetato
Formula: H₃CCOONa
Peso molecolare: 82,03 g/mol
Punto di ebollizione: 881,4 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 324 °C
Densità: 1,528 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: >250 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012459
CAS Number: 127-09-3
EINECS: 204-823-8
REACH: 01-2119485123-42
Merck Index: 12,08711
Visualizza i codici
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (CH₃COONa) ≥99.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 7.0 - 9.2
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Drying at 120°C ≤1.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.002 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.003 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.005 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.001 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.001 %
Appearance (fine, white powder)
Learn more