Stampa…
Polysorbitano 20, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms: Sorbitano monolaurato, etossilato
X251-07EA 387.47 EUR
X251-07 X251-09
Polysorbitano 20, J.T.Baker®
Polysorbitano 20
Formula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densità: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00165986
CAS Number: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Not intended for Injectable Drug Use.