Stampa…
Metanolo 99 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Pericolo
Synonyms: Alcol metilico, Alcol denaturato
7669-33EA 56.87 EUR
7669-33 7669-38
Metanolo 99 Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32.04 g/mol
Punto di ebollizione: 64.6
Punto di fusione: -98
Flash Pt: 11
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05984
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM