Stampa…
2-Propanolo Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Synonyms: IPA, Alcool isopropilico
7065-33EA 0 EUR
7065-33 7065-38
2-Propanolo Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60.1 g/mol
Punto di ebollizione: 82
Punto di fusione: -89
Flash Pt: 12
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05228
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM