Etanolo assoluto ≥99.5%, BAKER ANALYZED® per spettrofotometria UV, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
|
Pericolo
|
Synonyms:
Ethyl alcohol
8029.2500EA
235.11
EUR
8029.2500
8029.0500
Etanolo assoluto ≥99.5%, BAKER ANALYZED® per spettrofotometria UV, J.T.Baker®
Etanolo
Formula:
C₂H₅OH Peso molecolare: 46.07 g/mol Punto di ebollizione: 78,3 Punto di fusione: -117 Flash Pt: 12 Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003568 CAS Number: 64-17-5 UN: 1170 ADR: 3 II Merck Index: 12,03806 |
Assay | min. 99.5 % |
Residue after Evaporation | max. 0.001 % |
Water (H2O) | max. 0.2 % |
Ultraviolet Absorbance,(1.00-cm path vs water; curve smooth throughout stated range with no extraneous impurity peaks). | |
at 210 nm | max. 1.00 |
at 220 nm | max. 0.50 |
at 230 nm | max. 0.20 |
at 250 nm | max. 0.05 |
at 270-400 nm | max. 0.01 |