Stampa…
Diclorometano stabilizzato, BAKER ANALYZED® per analisi dei pesticidi, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
Stabilization: stabilizzato con amilene 50 ppm
5275.2500EA 315.6 EUR
5275.2500 5275-03
Diclorometano stabilizzato, BAKER ANALYZED® per analisi dei pesticidi, J.T.Baker®
Diclorometano
Formula: CH₂Cl₂
MDL Number: MFCD00000881
CAS Number: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM
Visualizza i codici
Assay (by GC) min. 99.8 %
Acidity max. 0.0005 meq/g
Evaporation Residue max. 5 ppm
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) max. 5 ng/l
Stabiliser (Amylene) about 50 ppm
Water (KF) max. 0.05 %