Diclorometano, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
|
Attenzione
|
6779-45EA
407.49
EUR
6779-45
6779-25
Diclorometano, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Diclorometano
Formula:
CH₂Cl₂ Punto di ebollizione: 39,8 °C (1013 hPa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00000881 CAS Number: 75-09-2 UN: 1593 ADR: 6.1,III |