Cobalto ossido, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Synonyms:
Tricobalt tetraoxide, Cobaltic tetraoxide
Formula:
Co₃O₄ Peso molecolare: 240.8 g/mol Punto di fusione: 895 |
MDL Number:
MFCD00010939 CAS Number: 1308-06-1 Merck Index: 13,02454 |