Stampa…
Calcio cloruro, anidro ≥96.0% (by argentometric titration), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
1311-01EA 0 EUR
1311-01 1311-07
Calcio cloruro, anidro ≥96.0% (by argentometric titration), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Calcio cloruro
Desiccant, 20 mesh. Lot analysis on label.
Formula: CaCl₂
Punto di ebollizione: 1600 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 772 °C
Densità: 2,174 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010903
CAS Number: 10043-52-4
EINECS: 233-140-8
REACH: 01-2119494219-28
Merck Index: 14,01659
Visualizza i codici
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (CaCl₂) (by Ag titrn) ≥96.0 %
Titrable Base (meq/g) ≤0.006
Mesh - On U.S. No. 20 Sieve ≤10 %
Mesh - Thru U.S. No. 200 Sieve ≤30 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs