Stampa…
Calcio carbonato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
P104-33EA 45.6 EUR
P104-33 P104-38
Calcio carbonato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Calcio carbonato
Formula: CaCO₃
MDL Number: MFCD00010906
CAS Number: 471-34-1