Acido borico Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor
Synonyms:
Boron trihydroxide, Boron hydroxide, Boric acid, Boracic acid
Formula:
B(OH)₃ Peso molecolare: 61.83 g/mol Punto di ebollizione: 185 Punto di fusione: 160 |
MDL Number:
MFCD00011337 CAS Number: 10043-35-3 Merck Index: 13,01326 |