Stampa…
Acetone ≥99.0% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Synonyms: 2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
P113-33EA 65.99 EUR
P113-33 P113-38 P113-39 P113-40
Acetone ≥99.0% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Acetone
Formula: CH₃COCH₃
Peso molecolare: 58.08 g/mol
Punto di ebollizione: 56.2
Punto di fusione: -95.4
MDL Number: MFCD00008765
CAS Number: 67-64-1
UN: 1090
ADR: 3 II
Merck Index: 13,00067
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3de5d8e3bf7a94692d684c8f0ccdfb8500fde76d&vid=24fb2e0ec86974b1803780c7d5b23804a085df64&prid=web&clid=SAPDAM