Stampa…
EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico) ≥98%, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Fornitore: Avantor
Attenzione
Management of Change (MOC) category = N
L657-06EA 0 EUR
L657-06 L657-05
EGTA (Acido etilenglicole bis (2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico) ≥98%, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
EGTA (Acido etilenglicole bis(2-amminoetiletere) N,N,N',N'-tetracetico)
Formula: C₁₄H₂₄N₂O₁₀
Punto di fusione: 240…244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004291
CAS Number: 67-42-5
EINECS: 200-651-2
Merck Index: 13,03560
Visualizza i codici
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 98 %
Assay (C₁₄H₂₄N₂O₁₀) ≥98 %