Stampa…
Sistema refrigerante per Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Fornitore: Bertin Instruments
P000671-CLYS2A
432-0346EA 8460 EUR
432-0346
Sistema refrigerante per Precellys® Evolution, Cryolys® Evolution
Omogeneizzatori Omogeneizzatori da banco
Cryolys® Evolution è il sistema di raffreddamento definitivo per omogenizzazione di molecole termosensibili con l'omogenizzatore Precellys® Evolution, garantendo un raffreddamento controllato e stabile prima, durante e dopo il protocollo di omogenizzazione. Il Cryolys® Evolution impedisce l'aumento della temperatura durante il lisaggio e migliora l'efficienza dell'estrazione molecolare, ottenendo un'analisi di qualità superiore, mantenendo la temperatura desiderata tra 0 e 10 °C prima e durante l'omogenizzazione.
  • Raffreddamento molto efficiente: la temperatura target si raggiunge in meno di 2 minuti
  • Facile da installare: nessuna necessità di collegamento dedicato all'aria compressa o alla rete elettrica
  • Preciso: monitoraggio completo della temperatura
  • Facile da usare: la modalità automatica permette la preparazione completa del protocollo senza l'intervento dell'utente
Cryolys® Evolution assicura un raffreddamento efficiente delle provette per mezzo di un sistema innovativo che utilizza aria ambiente senza generare gelo. Cryolys® Evolution è collegato direttamente alla parte superiore del coperchio Precellys® dedicato. L'aria ambiente viene aspirata dall'esterno, entra in contatto con il ghiaccio secco che sublima e lo raffredda. L'aria fredda viene poi iniettata nel coperchio Evolution di Precellys per mantenere i campioni alla temperatura desiderata prima, durante e dopo il processo di omogeneizzazione. Posizionato sul coperchio dell'unità, il sistema è alimentato e gestito direttamente dal software Precellys® Evolution, garantendo un controllo completo della temperatura durante la macinazione del campione. La modalità completamente automatizzata guidata dal software Precellys® Evolution permette un controllo completo del processo di omogeneizzazione con alta precisione.
Con il suo unico movimento multi-direzionale a forma di 8, Precellys® Evolution fornisce ad ogni provetta lo stesso alto livello di energia ed efficienza di omogeneizzazione, mentre l'unità di raffreddamento Cryolys® Evolution offre il perfetto controllo della temperatura per proteggere i campioni. Entrambe le unità insieme permettono l'omogeneizzazione di qualsiasi tipo di campione, dal più morbido al più duro in 5 diverse dimensioni di provette con il flusso di lavoro adatto (da 1 a 96 provette) simultaneamente, questo richiede circa 30 secondi. L'unità ha una capacità di 1,5 kg di ghiaccio secco, e il consumo di ghiaccio secco è: 1,5 kg per 30 minuti di funzionamento.
La bassa temperatura monitorata assicura l'integrità di molecole specificamente mirate come proteine e RNA, dando alle applicazioni a valle una migliore efficienza/sensibilità.