Stampa…
Iniettori di campioni, Rheodyne®
Fornitore: IDEX RHEODYNE
3725I-038 7725I 8125
554-1545EA 3690 EUR
554-1545 554-2152 554-2168
Iniettori di campioni, Rheodyne®
Valvole Valvole a iniezione
Gli iniettori di campioni manuali prevedono due posizioni: 'Load' (carico) e 'Inject' (iniezione). La posizione 'Load' consente di caricare il campione nell'ansa o camera per campione. Generalmente, viene utilizzata una siringa per caricare il campione nell'iniettore di campioni. Dopo il caricamento, ruotando manualmente la leva dell'iniettore di campioni in posizione 'Inject', il campione caricato scorre in una colonna.
* MBB™ (Make-Before-Break): i modelli hanno un design a struttura MBB brevettata integrata Rheodyne per un flusso senza interruzioni durante il passaggio tra le posizioniMore Product Information