Stampa…
Panni per applicazioni generiche, WYPALL* X50, con codice colore
Fornitore: KIMBERLY CLARK
7443 7441 7442 7444
115-2238EA 96.7 EUR
115-2238 115-1545 115-1546 115-1547
Panni per applicazioni generiche, WYPALL* X50, con codice colore
Panni Panni e asciugamani monouso Panni in carta per usi generali
Grazie al materiale HYRODKNIT*, il tessuto WYPALL* X50 consente un assorbimento rapido, resistenza agli strappi e alte prestazioni.
  • Miglior sistema di pulizia riutilizzabile per attività di segregazione
  • Buona capacità di assorbimento, antistrappo
  • Con codice colore e pertanto adatti per l'uso nelle industrie di lavorazione degli alimenti