Stampa…
Panni, KIMTECH PREP* WETTASK*
Fornitore: KIMBERLY CLARK
7762
115-1997EA 556 EUR
115-1997
Panni, KIMTECH PREP* WETTASK*
Panni Panni e asciugamani monouso Panni preimbevuti
Questo sistema di pulizia a umido ricaricabile è l'alternativa ideale all'uso di flaconi spray o cestelli aperti; l'utilizzo in combinazione con uno straccio lo rende estremamente facile da usare e versatile. Sono disponibili due diversi tipi, a seconda dell'applicazione.
  • Il sistema a cestello chiuso conserva perfettamente i panni inumiditi all'interno del contenitore ed evita qualsiasi contaminazione
  • Progettato per essere compatibile con i sanificanti composti di ammine quaternarie
  • Riduce l'esposizione a vapori chimici, schizzi e fuoriuscite di liquidi
SXX per l'uso con solventi, in rayon/poliestere estremamente resistente e assorbente, non rilascia fibre. Resistente ai solventi, non si strappa anche se bagnato. A basso rilascio di fibre ideale per attività critiche.
DS/DSX, per l'uso con disinfettanti/sanificanti. Lascia il sanificante/disinfettante sulla superficie trattata in modo da lasciarlo agire.
Colore: bianco.