Stampa…
Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate, ROTINA 420/420 R
Fornitore: Hettich
4701 4706
521-1155EA 5970 EUR
521-1155 521-1156
Centrifughe, da banco, ventilate/refrigerate, ROTINA 420/420 R
Centrifughe Centrifughe da banco
Centrifughe compatte ad alte prestazioni, sviluppate per un'elevata resa dei campioni e volumi elevati di campioni.
  • Centrifuga facile da utilizzare con blocco automatico del coperchio, pannello di controllo ergonomico e avanzato, spazio per la memorizzazione di 98 programmi, rotori facilmente intercambiabili
  • Struttura e coperchio in metallo, camera di centrifugazione in acciaio inox, vetro spia nel coperchio
  • Funzioni di sicurezza: fissaggio e blocco del coperchio durante il funzionamento del rotore, sblocco di emergenza del coperchio, coperchio
More Product Information
Visualizza i codici
Specifiche
Modello ROTINA 420 ROTINA 420 R
Environmentally Preferable Produzione a basso impatto Produzione a basso impatto
Capacità max. - rotore oscillante 4×600 ml 4×600 ml
Velocità max. - rotore angolare 15000 min⁻¹ 15000 min⁻¹
RCF max. - rotore angolare 24400 ×g 24400 ×g
Temperatura –20...+40 °C
Rampe di accelerazione/frenata 9/9 9/9
Programmi Spazio per la memorizzazione di 98 programmi Spazio per la memorizzazione di 98 programmi
Timer 1 sec - 99 h, 59 min, 59 sec; funzionamento in continuo, modalità ciclo breve 1 sec - 99 h, 59 min, 59 sec; funzionamento in continuo, modalità ciclo breve
Alimentazione 200 - 240 V / 50 - 60 Hz 200 - 240 V / 50 Hz
L×P×A 506×650×423 mm 713×654×423 mm
Peso 75 kg 108 kg
Certificazione ambientale ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS) ISO 14001 (Cert. Reg. No: 12100/10459604 TMS)