Stampa…
FlashGel® camera
Fornitore: LONZA
57040 57062
730-1346EA 1350 EUR
730-1346 LONZ57062
FlashGel® camera
Sistemi di documentazione fotografica
La Camera Flash gel cattura dati dal sistema FlashGel permettendo una facile documentazione,al banco di lavoro,in pochi minuti. Questa semplice camera digitale si connette direttamente a un laptop o PC via USB
  • Corsa completa del gel e cattura dell'immagine in 5 minuti
  • fotografia del gel senza luce UV
  • Chiare immagini a alta risoluzione
  • Semplice interfaccia con l'utilizzatore
  • esposizione ottimale con FlashGel cassette
Dimensione Camera (W×L×H):100×110×160mm
Image file type: .JPG, .TIFF, .PDF