Stampa…
Stazioni di lavaggio oculare
Fornitore: Plum Safety
4770 4789
118-1708EA 61.8 EUR
118-1708 118-1709
Stazioni di lavaggio oculare
Prodotti per il primo soccorso Stazioni per lavaggio oculare
Disponibile come stazione aperta o come scatola da parete chiusa a prova di polvere contenente un lavaggio oculare da 200 ml a pH neutro e un lavaggio da 500 ml Plum. Particolarmente adatte in luoghi a rischio di infortuni agli occhi causati da acidi o alcali.
  • Stazione aperta con specchio e pittogramma
  • Scatola da parete con specchio e segnali per lavaggio oculare
  • Scatola da parete particolarmente adatta per ambienti di produzione polverosi e sporchi
Tempo di lavaggio: circa 2 minuti per pH neutro, 5 minuti per lavaggio oculare, Durata a magazzino: 3More Product Information