Stampa…
Soluzione per lavaggio oculare, pH neutro
Fornitore: Plum Safety
4752 4755
118-1707EA 15.2 EUR
118-1707 118-0479
Soluzione per lavaggio oculare, pH neutro
Prodotti per il primo soccorso Stazioni per lavaggio oculare
Soluzione sterile a base di tampone fosfato (4,9%) per la neutralizzazione veloce ed efficace di acidi e alcali.
  • Handy sized bottle, well suited for use in first aid kits and emergency bags
  • Bottle with ergonomic eye cup, dust cap and clear instructions
  • Can be used as refill for Plum wall-mounted eyewash station
  • No maintenance and cleaning of the bottles required
  • Bottles in single carton: Carton protects the bottles from external contaminations and can be opened quickly and easily at the perforation
Rinsing time: ~2 minutes per 200 ml
Shelf life: 3More Product Information