Stampa…
Soluzione per lavaggio oculare
Fornitore: Plum Safety
4604 4691 4605 4695
118-1700EA 16.4 EUR
118-1700 118-1703 118-0476 118-0478
Soluzione per lavaggio oculare
Prodotti per il primo soccorso Stazioni per lavaggio oculare
Soluzione sterile a base di cloruro di sodio (0,9%) in flacone per lavaggio oculare con conchiglia oculare e tappo antipolvere. Previene infortuni agli occhi causati dall'ingresso di corpi estranei (quali schegge di metallo o legno) nell'occhio.
  • Ergonomically-formed eye cup fits the eye and enables gentle and even rinsing
  • 200 ml bottle particularly suitable for mobile use, such as in tool boxes or first aid kits
  • Can be used to refill Plum eyewash stations
  • No maintenance and cleaning of bottles required
  • Bottles in single carton: Carton protects the bottles