Stampa…
Agitatori magnetici con piastra riscaldante serie C-MAG HS
Fornitore: IKA
9015900 3581200 3581002 3581003 3581202 3581400 3581402 3581403 3581000 3581200 3581202 3581203 9015900 9015902 9015903
IKAA9015900EA 0 EUR
IKAA9015900 442-1103 442-0711 442-0716 IKAA3581202 442-0718 442-0713 442-0719 442-0715 442-0742 442-0712 442-0717 442-0682 442-0743 442-0744
Agitatori magnetici con piastra riscaldante serie C-MAG HS
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici con piastra riscaldante
Agitatori compatti con piano in ceramica chimicamente resistente. Il pannello di controllo rialzato riduce al minimo il contatto con le fuoriuscite e consente di leggere e regolare in modo semplice la temperatura. Le unità sono caratterizzate da un display digitale per i codici di errore, una spia di riscaldamento per avvisare l'utente quando la superficie è calda e un elevato accoppiamento magnetico, per un contatto ottimale costante delle ancorette magnetiche.
  • Il feedback del controllo a microprocessore permette al motore di mantenere sempre una velocità