Stampa…
Piastre riscaldanti, serie C-MAG HP
Fornitore: IKA
3581800 3582002 3581600 3581602 3581603 3581802 3581803 3582000 3582003
453-0087EA 720 EUR
453-0087 553-0002 453-0070 553-0000 453-0071 553-0001 453-0072 453-0073 453-0074
Piastre riscaldanti, serie C-MAG HP
Termostati Piastre riscaldanti
Piastre riscaldanti compatte con piano in ceramica chimicamente resistente. Il pannello di controllo rialzato riduce al minimo il contatto con le fuoriuscite e consente di leggere e regolare in modo semplice la temperatura. Il dispaly digitale visualizza anche i codici di errore. Una spia segnala il riscaldamento della superficie.
  • I modelli C-MAG HP 7 e C-MAG HP 10 possono essere utilizzati ad esempio con il termometro a contatto ETS-D5, che consente un controllo preciso della temperatura
  • Il circuito di sicurezza spegne il riscaldamento se la temperatura