Stampa…
Azelaic acid ≥98% (by GC) per sintesi
Fornitore: Merck
Attenzione
Synonyms: Azelaic acid,, 1,7-Heptanedicarboxylic acid, 1,9-Nonanedioic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20117.0025 8.20117.0100
8.20117.0025EA 59.4 EUR
8.20117.0025 8.20117.0100
Azelaic acid ≥98% (by GC) per sintesi
Azelaic acid
Formula: C₉H₁₆O₄
Peso molecolare: 188,22 g/mol
Punto di ebollizione: 237 °C (20 hPa)
Punto di fusione: 106…109 °C
Flash Pt: 210 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004432
CAS Number: 123-99-9
EINECS: 204-669-1
Visualizza i codici
Assay (GC, area%) ≥98,0% (a/a)
Melting range (lower value) ≥106 °C
Melting range (upper value) ≤109 °C
Identity (IR) Passes test
Molar mass 188,22 g/mol
Vapor pressure 1,3 hPa (178,3 °C)
Solubility 2,4 g/l
Storage Store below +30 °C