Stampa…
Grembiuli resistenti ai prodotti chimici, Tychem® 2000 C e Tychem® 6000 F
Fornitore: DuPont
TYCPA30SYL00 TYFPA30SGY00
113-0875EA 217 EUR
113-0875 113-0880
Grembiuli resistenti ai prodotti chimici, Tychem® 2000 C e Tychem® 6000 F
Abbigliamento da lavoro
Ideati specificatamente per l'uso con indumenti Tychem®, questi grembiuli offrono una protezione avanzata delle parti del corpo più esposte a sostanze nocive.
  • Grembiule lungo fino alle caviglie con legacci al collo e in vita
  • Trattamento antistatico (EN 1149-5) - solo interno
  • Conforme a EN 14126 (barriera contro agenti infettivi)
I grembiuli Tychem® C si avvalgono della resistenza Tyvek® e di una barriera polimerica per offrire una buona protezione contro la permeazione di un'ampia gamma di prodotti chimici inorganici e le minacce biologiche (anche sotto pressione). Sono utilizzati per la protezione da schizzi o spruzzi pressurizzati in una varietà di ambienti industriali, inclusi lavorazione di cellulosa e carta, industria di trasformazione alimentare, processi chimici e produzione farmaceutica.
I grembiuli Tychem® F sono realizzati con un tessuto leggero e durevole composto da una pellicola protettiva brevettata laminata su una base in Tyvek® super resistente. Offrono eccellente protezione alla permeazione chimica per un'ampia gamma di agenti chimici e aiutano a proteggere gli operatori contro numerosi agenti chimici tossici organici degli ambienti industriali, agenti chimici inorganici ad alta concentrazione (anche sotto pressione), particelle, rischi biologici e rischi chimici. Questi grembiuli vengono utilizzati per un'ampia gamma di applicazioni, dalla pulizia di sversamenti di sostanze chimiche, alle risposte di emergenza, fino alle applicazioni militari e petrolchimiche.
Colore: giallo (Tychem® C) o grigio (Tychem® F)
Type PB [3], EN 14126, Cat. III
Certificazioni: Tipo PB [3], EN 14126, Cat. III