Stampa…
VWR® VMS Advanced, Agitatori magnetici con piastra riscaldante
Fornitore: VWR Collection
442-0661EA 600 EUR
442-0661 442-0662 442-0663 442-0664 442-0665 442-0666 442-0667 442-0668 442-0669
VWR® VMS Advanced, Agitatori magnetici con piastra riscaldante
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici con piastra riscaldante
Agitatori compatti con piastra in vetro ceramica che assicura un'eccellente resistenza agli agenti chimici. Le unità sono dotate di un display digitale per i codici di errore, una spia di riscaldamento per avvisare l'utente quando la superficie è calda e un circuito di sicurezza fisso che spegne il riscaldatore se la temperatura supera i 550 °C. È possibile selezionare tre modalità operative (standard, sicura, protezione regolata). Gli agitatori presentano una scala di visualizzazione della velocità e funzionalità opzionale per il collegamento diretto al sensore di temperatura PT1000; quando si utilizza questa funzionalità, l'accuratezza di controllo nel terreno è di ±0,5 °C.
  • Regolazione precisa della temperatura mediante il potenziometro digitale
  • Visualizzazione digitale simultanea delle temperature effettiva e di riferimento su display LCD
  • Visualizzazione della temperatura effettiva nel terreno con una risoluzione di 0,1 °C utilizzando il sensore di temperatura PT1000
  • L'agitatore può essere controllato tramite due microcontroller
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 21
Certificazioni: Classe di protezione IP a norma DIN EN 60529: IP 21
Informazioni per l'ordine: fornito con sonda PT1000. Ampia gamma di accessori opzionali disponibili.