Sodio idrossido 0,01 mol/l (0,01 N) soluzione volumetrica
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms:
Idrossido di sodio
181845.1211
181845.1210
APPC181845.1211EA
39.6
EUR
APPC181845.1211
APPC181845.1210
Sodio idrossido 0,01 mol/l (0,01 N) soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula:
NaOH |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 UN: 1824 ADR: 8,III |