Stampa…
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Amino (NH₂)
Fornitore: Avantor
7307-09EA 354.71 EUR
7307-09 7307-02 7307-01
Colonne SPE, J.T.Baker®, BAKERBOND spe™ Amino (NH₂)
Colonne cromatografiche
Le colonne BAKERBOND spe™ sono colonne monouso in PP preconfezionate con sorbenti ad alta capacità contenuti tra due fritte in PE da 20 µm.
  • Silica based
  • Extraction of compounds from sample solution volumes ranging from a few hundred µl up to 1 L
  • Processing by vacuum, positive pressure or centrifugation
Applicazioni generali: lipidi (acidi grassi, colesterolo).
Queste colonne SPE possono essere utilizzate in modalità fase normale.