Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) soluzione volumetrica
Fornitore: PanReac AppliChem
Synonyms:
Idrossido di sodio
181691.1212
181691.1211
181691.1214
181691.1315
APPC181691.1212EA
79.1
EUR
APPC181691.1212
APPC181691.1211
APPC181691.1214
APPC181691.1315
Sodio idrossido 1 mol/l (1 N) soluzione volumetrica
Sodio idrossido
Formula:
NaOH Peso molecolare: 40 g/mol Punto di ebollizione: 1390 Punto di fusione: 323 |
MDL Number:
MFCD00003548 CAS Number: 1310-73-2 UN: 1823 ADR: 8 II Merck Index: 14,08627 |
Appearance | Clear, colourless liquid |
Titer at 20°C | 0,999 - 1,001 |
Traceability | NIST |
Solubility | Miscible with water |
pH | 13,7 |