Fornitore: KIMBERLY CLARK
90627 90628 90629 90625 90626
112-4847EA 37.6 EUR
112-4847 112-4848 112-4849 112-4845 112-4846
Guanti in nitrile, Kimtech™ Purple Nitrile™
Guanti
I guanti rappresentano una protezione ottimale in ambienti Life Science e di produzione farmaceutica. I guanti protettivi e antistatici, privi di lattice e silicone, offrono tutta la comodità e la sicurezza richieste nei laboratori di ricerca. Il polimero in nitrile sintetico (acrilonitrile butadiene) è assolutamente impermeabile e ha un basso rischio di perforazione. Una volta indossati, i guanti PURPLE NITRILE* dissipano la carica statica e riducono al minimo il rischio di reazioni allergiche al lattice o al silicone, per mantenere mani sane e protette e garantire al contempo processi di ricerca senza contaminazioni.
  • Protezione, pulizia e qualità ottimali
  • Più resistenti e leggeri del lattice, con una maggiore protezione da un'ampia gamma di sostanze chimiche, inclusi i farmaci citotossici
  • Finitura antiscivolo sulle dita per una presa migliore e una maggiore sensibilità tattile
  • Bordino per una maggiore resistenza
  • Ambidestri e monouso; rapidi da infilare, sfilare e riciclare
  • Senza lattice di gomma naturale o silicone; riducono il potenziale di reazioni allergiche legate all'utilizzo dei guanti di TIPO I
These gloves are ideal for use in higher risk applications within life sciences, biomedical research, forensic science, and nonsterile drug manufacturing. Providing the highest level of protection in the Kimtech™ glove range, they are also food contact approved and provide protection against chemical splashes and microorganism hazards. They are also ISO 16604 virus resistant.
Thickness: 0,12 mm (palm), 0,15 mm (finger)
Colour: Purple
EN 374, EN 455-1/-2/-3, EN 421; Cat. III, AQL 0,65
Food contact approved
Certificazioni: PPE Cat III (EU) 2016/425, EN 374-1 Type B (JKT), EN 374-5 (VIRUS); AQL 0.65
Food contact approved.