Stampa…
Filtro per particelle a baionetta per semimaschere e maschere a pieno facciale, X-plore® 3300/3500 e X-plore® 5500
Fornitore: Dräger
6738001 6738002 6738011 6738353 6738354 6738391 6738875
111-0428EA 44.1 EUR
111-0428 111-0427 111-0423 111-0422 111-0421 111-0418 111-0911
Filtro per particelle a baionetta per semimaschere e maschere a pieno facciale, X-plore® 3300/3500 e X-plore® 5500
Respiratori Maschere riutilizzabili Filtri per maschere
La serie X-plore® a doppio filtro con attacchi a baionetta combina perfettamente comodità e praticità. I filtri sono idonei per semimaschere Dräger X-plore® 3300/3500 e per maschere a pieno facciale X-plore® 5500.
  • Filtro per particelle bianco per una facile identificazione
  • Massima sicurezza dell'utente e possibilità di utilizzo sotto le visiere
  • Classificazione 'R': riutilizzo consentito (più di uno strato)
  • Filtro resistente con alloggiamento in plastica ABS blu e attacco a baionetta sicuro con guida esplicativa per posizionare correttamente il filtro