VWR®, Compresse tampone per ematologia
Fornitore: VWR Chemicals
Tampone in compresse Gurr® per la preparazione di soluzioni coloranti per microscopia.
Le compresse rappresentano un metodo rapido e comodo per la preparazione di soluzioni tampone.
Una compressa disciolta in acqua distillata consente di produrre fino a 100 ml di soluzione con il pH indicato a 20 °C. La molarità delle soluzioni tampone è di 0,005 M.