Stampa…
VWR® FASTLoad, Pompe peristaltiche
Fornitore: VWR Collection
181-0180EA 1580 EUR
181-0180 181-0181 181-0182 181-0185 181-0188 181-0189 181-0190 181-0191
VWR® FASTLoad, Pompe peristaltiche
Pompe Pompe peristaltiche
Le pompe peristaltiche VWR® FASTLoad assicurano portate estremamente precise e ripetibili, da 0,8 ml/min a 1312 ml/min.
3 modelli disponibili: controllo manuale, controllo automatico, controllo programmabile (IP40).
  • Velocità/portata variabile
  • Rapida sostituzione dei tubi grazie alla testa della pompa FASTLoad
  • Rotori a tre rulli
  • Teste della pompa impilabili (tranne per la pompa a controllo manuale)
  • Controllo intuitivo a tastiera con display alfanumerico a 2 linee
  • Spessore ammesso della parete per tutte le pompe: 1,6 mm
Pompa a controllo manuale (IP40):
Controllo manuale semplice
Velocità da 15 a 150 giri/min
Motore con spazzole sostituibili
Pompa con controllo a distanza (IP40):
Controllo manuale e analogico
Velocità da 10 a 250 giri/min
Controllo velocità/arresto/avvio/inversione a distanza
Pompa con controllo programmabile (IP40):
Controllo manuale, analogico e digitale
Velocità: da 10 a 250 giri/min
Selettore dimensioni dei tubi: 6 misure
Controllo della velocità a distanza, arresto/avvio/inversione a distanza
Dosaggio singolo o ripetuto
D/I tubo e portata della pompa manuale:
Diam. int. tubo (mm): 0,8 mm − Portata (ml/min): 0,8 ~ 12
Diam. int. tubo (mm): 1,6 mm − Portata (ml/min): 4,2 ~ 42
Diam. int. tubo (mm): 3,2 mm − Portata (ml/min): 16 ~ 160
Diam. int. tubo (mm): 4,8 mm − Portata (ml/min): 35 ~ 350
Diam. int. tubo (mm): 6,3 mm − Portata (ml/min): 56 ~ 560
Diam. int. tubo (mm): 8,0 mm − Portata (ml/min): 78 ~ 780
D/I tubo e portata della pompa con controllo a distanza e programmabile:
Diam. int. tubo (mm): 0,8 mm − Portata (ml/min): 0,8 ~ 19
Diam. int. tubo (mm): 1,6 mm − Portata (ml/min): 2,8 ~ 70
Diam. int. tubo (mm): 3,2 mm − Portata (ml/min): 11 ~ 270
Diam. int. tubo (mm): 4,8 mm − Portata (ml/min): 24 ~ 587
Diam. int. tubo (mm): 6,3 mm − Portata (ml/min): 38 ~ 937
Diam. int. tubo (mm): 8,0 mm − Portata (ml/min): 53 ~ 1312
Informazioni per l'ordine: fornite con interfaccia RS232.