Stampa…
Sovraocchiali, uvex super OTG
Fornitore: UVEX
9169.065 9169.080 9169.260 9169.081
111-8251EA 36.2 EUR
111-8251 111-8258 111-8259 111-1216
Sovraocchiali, uvex super OTG
Occhiali
Sovraocchiali Super OTG con stanghette laterali sottili e non incernierate in Grilamid® (una combinazione di plastiche rigide e flessibili). Combinano i vantaggi degli occhiali con stanghette alla comodità di una fascia per la testa.
  • Grilamid® vanta un'elevata resistenza agli impatti anche a basse temperature ed è resistente ai prodotti chimici
  • Le stanghette sono semplici da regolare e le estremità sono particolarmente lisce e flessibili
  • L'inclinazione di 11° delle lenti garantisce una buona visibilità quando si guarda in basso ed evita all'utente di inciampare
  • La superficie ricurva delle lenti offre una copertura perfetta dell'occhio senza toccare gli occhiali da vista
Weight: 38 g
Peso: 38 g
Certificazioni: EN 166-168, EN 170