Stampa…
Occhiali protettivi, Tracker
Fornitore: Bollé Safety
TRACPSI TRACPSF TRACWPCC5 TRACPSJ
111-0390EA 18.9 EUR
111-0390 111-0461 BOLETRACWPCC5 BOLETRACPSJ
Occhiali protettivi, Tracker
Occhiali
Gli occhiali protettivi dal design sportivo sono caratterizzati da una montatura in PC di lunga durata, doppia lente in PC fumé, stanghette dritte con protezione superiore e inferiore e fascia per la testa regolabile.
  • Rinforzo in espanso intercambiabile con ventilazione indiretta
  • Fascia per la testa regolabile e punte delle stanghette in gomma per un'aderenza perfetta e una maggiore protezione
  • Rivestimento ALS antiappannamento/antigraffio su entrambi i lati delle lenti trasparenti e fumé
  • Guarnizione oculare in gomma per la massima protezione contro polvere e altre particelle
Peso: 52 g
EN 166
Certificazioni: EN 166
Informazioni per l'ordine: Forniti con custodia in microfibra.