Stampa…
Zinco solfato eptaidrato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornitore: Avantor Performance Materials
Synonyms: Solfato di zinco eptaidrato, Zinco solfato 7-idrato
P134-33EA 91.35 EUR
P134-33 P134-38
Zinco solfato eptaidrato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Zinco solfato eptaidrato
Certificazioni: Meets Ph. Eur. chemical specifications.
Formula: ZnSO₄·7H₂O
Peso molecolare: 287,54 g/mol
MDL Number: MFCD00149894
CAS Number: 7446-20-0
UN: 3077
ADR: 9,III